Learn More
Thiophosgène, 85 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783055 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783055 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10783055 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    111.65€ / 100mL
    Économisez 23.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 73.0°C
Nom chimique ou matériau Thiophosgene
CAS 463-71-8
Couleur Du blanc au jaune
Forme physique Solide
Quantité 100 mL
Point d’éclair 62°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.5442
Gravité spécifique 1.508
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Densité 1.5080g/mL
Formule moléculaire CCl2S
Formule linéaire ClCSCl
Numéro MDL MFCD00004918
Synonyme thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
Informations sur la solubilité Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Clé InChI ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Nom IUPAC dichlorure de thiocarbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 114.98
CID PubChem 10040
ChEBI CHEBI:29366
Poids de la formule 114.98
Pourcentage de pureté 85%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophosgene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.