Learn More
Acide thiosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675952 500 g Flacon en verre 500g
10173470 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138895000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-93-3
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.183
Numéro MDL MFCD00004836
Clé InChI NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
CID PubChem 5443
ChEBI CHEBI:59124
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiosalicylic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 164,0°C à 169,0°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 500 g
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline fine
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Merck Index 15, 9513
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau chaude.Autres solubilités : librement soluble dans l’acide acétique, soluble dans l’alcool et l’éther, soluble à 200 mg/l dans l’éthanol
Poids de la formule 154.18
Pourcentage de pureté 98%