Learn More
Acide thiosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485413 250 g 250g
11475413 50 g 50g
11465413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13401.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
L’acide thiosalicylique agit comme agent de piégeage, ce qui est utile dans la désulfénylation des 3-indolyl sulfures. Il est utilisé pour préparer les diamides macrocycliques par condensation avec les diamines. De plus, il est utilisé comme précurseur de la drogue, qui trouve son application pour le traitement de l’athérosclérose et du mélanome. En outre, il participe à la préparation des colorants thiomersal et thioindigo de conservateurs de vaccins.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide thiosalicylique agit comme agent de piégeage, ce qui est utile dans la désulfénylation des 3-indolyl sulfures. Il est utilisé pour préparer les diamides macrocycliques par condensation avec les diamines. De plus, il est utilisé comme précurseur de la drogue, qui trouve son application pour le traitement de l’athérosclérose et du mélanome. En outre, il participe à la préparation des colorants thiomersal et thioindigo de conservateurs de vaccins.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau, l’éthanol et les alcanes.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-93-3
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.183
Numéro MDL MFCD00004836
Clé InChI NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
CID PubChem 5443
ChEBI CHEBI:59124
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiosalicylic acid
Point de fusion 165°C to 168°C
Densité 1.49
Quantité 250 g
Odeur Stench
Sensibilité Air and light sensitive
Beilstein 508507
Merck Index 149360
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,alcohol and ether. Slightly soluble in water,ethanol and alkanes.
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiosalicylic acid