Learn More
Solution à trente-trois éléments pour ICP Matrice HNO₃ à 100 mg/L, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Description
Solution à trente-trois éléments - Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, U, Zn pour matrice ICP HNO3 100mg/L
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thirty Three Elements Solution |
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 100 mg/L |
| Numéro UN | 1760 |
| Type | ICP Solution standard multi-éléments |
| Élément | Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, U, Zn |
| Solvent or Matrix | 5 % HNO3 |
| Quantité | 100 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Multi-element Standard Solution for ICP. 33 Components in HNO3 5% (MS 101)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .