Learn More
Novus Biologicals™ THOC5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Immunology, Innate Immunity |
| Cible | THOC5 |
| Synonyme | C22orf19, chromosome 22 open reading frame 19, Fmip, Fms-interacting protein, fSAP79hTREX90, Functional spliceosome-associated protein 79, KIAA0983, NF2/meningioma region protein pK1.3, PK1.3, Placental protein 39.2, PP39.2, THO complex 5, THO complex subunit 5 homolog |
| Symbole de gène(s) | THOC5 |