Learn More
Brand™ Chambres de comptage Thoma Blaubrand™
Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE. Les chambres de comptage Thoma BRAND™ Blaubrand™ sont utilisées uniquement pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes. Les quadrillages correspondent au grand carré central de la chambre Neubauer. Les mini carrés ont une surface de 0,0025 mm2 chacun. Grands carrés extérieurs laissés intentionnellement non remplis.
81.50€ - 81.75€
Spécification
Type de produit | Dispositif de comptage |
---|---|
Quantité | 1Chaque |
Profondeur (métrique) | 0,1mm |
Certifications/Conformité | Directive IVD 98/79 CE |
À utiliser avec (application) | Numération des thrombocytes et des érythrocytes |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10648431
|
Brand™
718020 |
Avec pinces à ressort |
81.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054030
|
Brand™
718005 |
Sans pinces à ressort |
81.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les quadrillages correspondent au grand carré central de la chambre Neubauer.
- Les mini carrés ont une surface de 0,0025 mm2 chacun.
- Utilisées pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Dispositif de comptage | |
0,1mm | |
Numération des thrombocytes et des érythrocytes |
1Chaque | |
Directive IVD 98/79 CE |