Learn More
Euro Protection™ Pantalons multirisques Thor, Navy
Code produit 15860892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15860892 3XL 1 pièce
15830892 Standard 1 pièce
15820892 - 1 pièce
15810892 Grand 1 pièce
15840892 Très grand 1 pièce
15850892 2XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15860892 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 8MTHTNXXXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.36€
    69.46€ / 1 pièces
    Économisez 56.90€
    45% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Les pantalons multirisques Euro Protection™ Thor, Navy sont antistatiques, ignifuges et disposent de bandes réfléchissantes pour plus de visibilité.
  • Ignifuge
  • Antistatiques
  • Bande réfléchissante
  • En coton / polyester
Spécification
Dimensions 3XL
Matériau Coton, Polyester
Résistant à Retardateur de flamme, antistatique
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 11611:2007classe 1 - A1CEI 61482-2:2009 Classe 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Type PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:2010Type 2
Modèle Comprend un ruban réfléchissant
Type de produit Pantalon multirisque