Learn More
Solution de thorium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12973524 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12973524 100 mL Flacon 100mL
12983524 250 mL Flacon 250mL
12993524 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12973524 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 060 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.05€
    56.60€ / 100mL
    Économisez 21.45€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Th
Concentration 1 ±0,002 g/L
Type Norme de spectrométrie de masse
Élément Th
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL