Learn More
Norme de thorium : Th à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Product Code. 17997979
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17997979 50 mL 50mL
17968769 500 mL 500mL
17909389 250 mL 250mL
17937629 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 17997979 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPTHN50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de thorium : Th à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Thorium
CAS 7440-29-1
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Thorium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Th
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Th
Formule InChI InChI=1S/Th
SMILES [Th]
Nom IUPAC thorium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.038
Quantité 50 mL
Poids de la formule 232,038 g/mol