Learn More
Norme de thorium : Th à 10000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003131 250 mL 250mL
30003185 500 mL 500mL
30002972 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30003131 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTTHN250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de thorium : Th à 10000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thorium
CAS 7440-29-1
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Thorium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Th
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Th
Formule InChI InChI=1S/Th
SMILES [Th]
Nom IUPAC thorium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.038
Quantité 250 mL
Poids de la formule 232,038 g/mol