Learn More
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Produktkod. 10211750 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Taille du bouchon:
Filetage 1 : GL/S40 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S 60/61 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S51 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S55 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S60/61, filetage 2 : S55 (m)
Couleur de bouchon:
Incolore
Förpackningsstorlek
1 pièce
Produktkod. 10211750
missing translation for 'mfr': SCAT™ 107090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les bouchons de sécurité SCAT et les bouchons de système de sécurité des déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage de votre récipient n’est toujours pas disponible, il vous suffit d’utiliser l’adaptateur correspondant.
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
  • Fabriqué en polypropylène (PP)
  • Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
  • Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Specifikationer
Taille du bouchon Filetage 1 : S 60/61 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Couleur de bouchon Incolore
Matériau de revêtement Polypropylene
Type de produit Adaptateur fileté
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.