Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, PTFE
Les capsules SCAT et les capsules de sécurité pour déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage pour votre conteneur n'est toujours pas disponible, utilisez simplement l'adaptateur correspondant.
Marque: SCAT™ 108060
67.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
SCAT™ thread adapters are ideally suited for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
- Made of polytetrafluoroethylene (PTFE) material
- Available in a wide range of thread sizes
- Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Spécification
GL/S40 (m) to GL45 (f) | |
White | |
PTFE | |
Thread Adapter |