Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
Code produit. p-7222610
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10119360
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03314170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons pour distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Avec joints rodés coniques, avec étiquette de marquage
  • Matériau :DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Joint conique standard Col central NS 29/32