Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks Side Necks Parallel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03304488
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Flacons de réaction conformes à la norme DIN 12392
- Avec deux cols latéraux parallèles
- Avec joints rodés coniques
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
10 L | |
Verre Duran | |
Col central NS 29/32, cols latéraux NS 29/32 | |
279 mm |