Learn More
Terumo™ Seringue graduée à trois pièces à usage général
Description
- Aiguilles ultra tranchantes
- Corps transparent
- Graduations visibles et précises
- Action souple du piston
- Boîtes à ouverture facile inviolables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE 0197, ISO 11607-1:2006, classe DM : IIa |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Joint en élastomère thermoplastique |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue en 3 parties |
| Jetable | Oui |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Type de connexion | Luer centré |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |