Learn More
Terumo™ Seringue à trois pièces
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Aiguilles ultra tranchantes
- Corps transparent
- Graduations visibles et précises
- Action souple du piston
- Boîtes à ouverture facile inviolables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylene |
| Calibre d’aiguille | 21 G |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 40 mm |
| Type de produit | Seringue en 3 parties |
| Quantité | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Stérilité | Stérile |