Learn More
Terumo™ Seringue à trois pièces
Code produit. 11763333
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11763333
Marque: Terumo™ 8SS10S21381
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels.Les seringues en trois parties Terumo™ présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
  • Aiguilles ultra tranchantes
  • Corps transparent
  • Graduations visibles et précises
  • Action souple du piston
  • Boîtes à ouverture facile inviolables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylene
Calibre d’aiguille 21 G
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 40 mm
Type de produit Seringue en 3 parties
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 10 ml