Learn More
Buerkle™ Vannes en PTFE
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
4,5 mm
6,8mm
Tube de 10 mm
Tubulure de 4,5 mm
Tubulure de 6,8 mm
Type de produit:
Vanne à 2 voies
Vanne à 3 voies
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Faites en PTFE plein avec embouts pour tuyaux
- Résistantes aux produits chimiques
- Connexion très facile grâce à ses excellentes propriétés antifriction
- Poignées bleues en PP
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Vide adapté jusqu’à 10¯¹ mmHg
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène, PTFE |
| À utiliser avec | 4,5 mm |
| Largeur (métrique) | 2 mm |
| Couleur | Poignée bleue |
| Type de produit | Vanne à 3 voies |