Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Code produit. 17890777 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17890777
Marque: Thermo Scientific™ 4MP0039
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet de prélever plusieurs échantillons représentatifs de vos liquides de traitement de manière pratique dans un système fermé.
Le système d’échantillonnage Thermo Scientific™ Three60™ permet de prélever un échantillon représentatif de votre produit avec un minimum d’effort. La trajectoire des fluides des quatre récipients BPC et assemblages pré-irradiés sont dotés de vannes à rotation rapide et de déconnexions pincées pour le transfert et l’élimination des liquides. Le système d’échantillonage Three60 est composé du film Thermo Scientific™ ASI™ 77, un film en polyéthylène de 5 couches et de 7 ml, qui comprend 2 ports (1 insert Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection).
  • Compatible avec connecteur sanitaire de 3,8 cm (1,5 pouce)
  • Ne nécessite aucun matériel coûteux
  • Chaque paquet de Three60 contient une vanne et quatre assemblages avec déconnexions pincer-couper
  • Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Dimensions 35,0 x 19,0 cm (13,78 x 7,48 po)
Description du film ASI™ 77
Conditionnement externe Placé dans un plateau thermoformé et scellé
Détails du port 2 ports (1 insert Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection)
Matériau Éthyl-vinyle-acétate
Quantité 8/carton
Conditions d’expédition Température ambiante
Méthode de stérilisation Irradiés
Gamme de produits Three60
Type de produit Système d’échantillonnage