Learn More
Chlorhydrate de (+/-)-thréo-isopropylphénidate, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de (+/-)-thréo-isopropylphénidate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride |
| CAS | 1262795-94-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), (αR,2R)-rel-, (±)-threo-Isopropylphenidate hydrochloride, Dimethylphenidate hydrochloride, Ritalinic acid isopropyl ester hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-12(2)19-16(18)15(13-8-4-3-5-9-13)14-10-6-7-11-17-14;/h3-5,8-9,12,14-15,17H,6-7,10-11H2,1-2H3;1H/t14-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (2R)-2-fenil-2-[(2R)-piperidin-2-il]acetato de propan-2-ilo;clorhidrato |
| Afficher plus |