Learn More
Thréonine (L-Thréonine), Mikromol™
Code produit 30051441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051441 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051441 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0360.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Thréonine (L-Thréonine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
CAS 72-19-5
Noms d’analytes ou de composants L-Threonine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H9 N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Threonine, (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, 17: PN: WO2011044089 SEQID: 18 claimed protein, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, 2: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 3046: PN: WO2004111636 SEQID: 516 unclaimed protein, 46: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 48: PN: WO2004076659 FIGURE: 7 claimed protein, 49: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 4: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMILES [C@H]([C@@H](C)O)(C(O)=O)N
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119,0582 g/mol