Learn More
BD Biosciences™ THROMBOCYTEST™ (CE/IVD)
Click to view available options
Quantité:
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contient divers anticorps polyclonaux marqués avec le colorant fluorescent phycoérythrine (PE) comme suit :
- Anticorps contre les immunoglobulines humaines totales, contre les IgA, IgM et IgG humaines et anticorps polyclonaux contre l’immunoglobuline de lapin en tant que contrôle négatif.
- Le kit de test contient également un anticorps monoclonal conjugué à l’isothiocyanate de fluorescéine (FITC), qui reconnaît un antigène spécifique aux plaquettes et d’autres réactifs.
- Les valeurs d’intensité de fluorescence 2 correspondent à la quantité d’immunoglobuline associée aux plaquettes.
- La quantification de l’immunoglobuline associée aux plaquettes doit être effectuée par cytométrie en flux.
- Ces instructions détaillées résultent d’une expérience spécifique et de tests de validation précis.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver le kit dans l’obscurité entre 2 et 8°C. Les réactifs sont fournis stériles avec un conservateur qui n’influence pas les performances du dosage. Les réactifs sont stables pendant la période indiquée sur l’étiquette d’emballage, lorsqu’ils sont stockés comme décrit. |
| Comprend | Kit 1 : 10 tampons de lavage de 2x50 ml, sérum de chèvre de 1,25 ml, anticorps polyclonal anti-immunoglobluline de lapin de 0,5 ml, anticorps polyclonal d’anti-immunoglobulines humaines totales de 0,5 ml, anticorps polyclonal anti-IgA humaine de 0,5 ml, anticorps polyclonal anti-IgG humaine de 0,5 ml, anticorps polyclonal anti-IgM humaine de 0,5 ml, anti-C42a-FITC de 2,5 ml |
| Nbre de tests | 25 tests |
| Quantité | 25 tests |