Learn More
R&D Systems™ Thromboxane B2 Parameter Assay Kit
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Thromboxane B2 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Thromboxane B2 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), urine (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.31 - 20ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.31ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine |
| Spécificité | TXB2 Levels in Various Samples |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Urine (50uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |