Learn More
2,4-pentanedionate de thulium(III), poudre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thulium(III) 2, 4-pentanedionate |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 466.26 |
| Odeur | Odorless |