Learn More
Bromure de thulium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1440°C |
| Nom chimique ou matériau | Thulium(III) bromide |
| Point de fusion | 952°C |
| Note relative au nom | Ultra dry |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Ampoule |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Poids de la formule | 408.66 |
| Afficher plus |