Learn More
Chlorure de thulium(III), 99,9+ %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thulium(III) chloride |
| Point de fusion | 821°C |
| Note relative au nom | 99.9% |
| CAS | 13537-18-3 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.90% |
| Formule moléculaire | Cl3Tm |
| Formule linéaire | TmCl3 |
| Afficher plus |