Learn More
Iodure de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399737 1 g 1g
11389737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042094.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13813-43-9
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-43-9
Numéro MDL MFCD00050141
Synonyme thulium iii iodide, acmc-1boxt
Spécification
Point d’ébullition 1260°C
Nom chimique ou matériau Thulium(III) iodide
Point de fusion 1015°C
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 549.65
Pourcentage de pureté 99.9%