Learn More
Nitrate de thulium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386238 2 g 2g
11376238 10 g 10g
11345829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011203.04
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354.95 g/mol
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100641-15-4
Formule moléculaire N3O9Tm
Poids moléculaire (g/mol) 354.95
Numéro MDL MFCD00149875
Clé InChI LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC thulium(3+) trinitrate
SMILES [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) nitrate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 354.95 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton