Learn More
Perchlorate de thulium(III), 50 % p/p en sol. aqueuse, réactif
Code produit 11490281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490281 10 g 10g
11480281 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490281 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040565.NC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14014-10-9
Formule moléculaire Cl3O12Tm
Poids moléculaire (g/mol) 467.272
Numéro MDL MFCD00049609
Clé InChI JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
CID PubChem 15335706
Nom IUPAC triperchlorate de thulium(3+)
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 467.28
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless
Densité 1.51 g/mL