Learn More
Sulfate de thulium(III) octahydraté, 99,99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11403537
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403537 1 g 1g
11413537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17296.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans les réactions de déshydratation. C‘est le dopant important pour les amplificateurs de fibre.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, modérément soluble dans les acides minéraux forts.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l‘écart des agents oxydants forts et de l‘humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13778-40-0
Formule moléculaire H16O20S3Tm2
Poids moléculaire (g/mol) 770.156
Numéro MDL MFCD00149881
Clé InChI GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Synonyme thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
CID PubChem 71310074
Nom IUPAC sulfate de thulium(3+) octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) sulfate octahydrate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Poids de la formule 770.17 (626.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Sensibilité Hygroscopic