Learn More
Sulfate de thulium(III) octahydraté, 99,99 %, (base de métaux à l’état traces), Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thulium(III)-sulfate octahydrate |
| Note relative au nom | 99.99% |
| CAS | 13778-40-0 |
| Couleur | Vert |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% |
| Formule moléculaire | O12S3Tm2·8H2O |
| Formule linéaire | Tm2(SO4)3·8H2O |
| Numéro MDL | MFCD00149881 |
| Afficher plus |