Learn More
Norme de thulium : Tm à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17988669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988669 50 mL 50mL
17908679 100 mL 100mL
17909149 250 mL 250mL
17939149 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17988669 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPTMN50
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de thulium : Tm à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium
CAS 7440-30-4
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Thulium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Tm
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tm
Formule InChI InChI=1S/Tm
SMILES [Tm]
Nom IUPAC thulium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 168.934
Quantité 50 mL
Poids de la formule 168,934 g/mol