Learn More
Thymol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
250g
500g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le thymol est utilisé comme conservateur dans l’halothane. Il agit comme agent anesthésique et antiseptique pour le lavage buccal et comme stabilisateur dans les préparations pharmaceutiques. Il inhibe la croissance et la production de lactate tout en réduisant l’absorption du glucose cellulaire dans les bactéries. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les dentifrices tels que l’euthymol. Il est impliqué dans le contrôle des acariens varroa et empêche la fermentation et la croissance des moisissures dans les colonies d’abeilles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
Le thymol est utilisé comme conservateur dans l’halothane. Il agit comme agent anesthésique et antiseptique pour le lavage buccal et comme stabilisateur dans les préparations pharmaceutiques. Il inhibe la croissance et la production de lactate tout en réduisant l’absorption du glucose cellulaire dans les bactéries. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les dentifrices tels que l’euthymol. Il est impliqué dans le contrôle des acariens varroa et empêche la fermentation et la croissance des moisissures dans les colonies d’abeilles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Thymol |
| Point de fusion | 49°C to 52°C |
| Point d’ébullition | 231°C to 233°C |
| Numéro UN | UN2430 |
| Beilstein | 1907135 |
| Merck Index | 14,9399 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether. |
| Poids de la formule | 150.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Densité | 0.97 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thymol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Thymol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur