Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol, ACS
Code produit. 11377168
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11377168
Marque: Thermo Scientific Chemicals 016272.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur de pH : 1,2 (rouge) à 2,8 (jaune) à 9,6 (bleu)
pH indicator: 1.2 (pink) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue). Thymol Blue is useful as a pH indicator. It is a component of universal indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-61-9
Formule moléculaire C27H30O5S
Poids moléculaire (g/mol) 466.592
Numéro MDL MFCD00005869
Clé InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Thymolsulfonphthalein
CID PubChem 65565
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol Blue
Point de fusion 223°C (decomposition)
Merck Index 14,9400
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and dilute alkali solutions; Insoluble in water .
Poids de la formule 466.6
Qualité ACS
Quantité 2 g
Forme physique Cristalline