Learn More
Thymol, Mikromol™
Code produit 17943406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943406 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943406 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0364.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Thymol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol
CAS 89-83-8
Noms d’analytes ou de composants Thymol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 150,1045 g/mol