Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, ACS
Code produit. 11387158
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11387158
Marque: Thermo Scientific Chemicals 016245.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur de pH ; incolore si inférieur à pH 9,3, bleu si supérieur à pH 10,5
It acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Point de fusion 251°C to 253°C
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alcohol,acetone,dilute alkalies (blue color),H2SO4 (red color)
Poids de la formule 430.55
Qualité ACS
Quantité 5 g
Forme physique Cristalline