missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Acide tiaprofénique

Code produit. p-7214707 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17281292

Marque: Thermo Scientific Chemicals 467170010

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 33005-95-7
Formule moléculaire C14H12O3S

Spécification

Nom chimique ou matériau Acide tiaprofénique
Quantité 1 g
Point de fusion 95,0°C à 100,0°C
Poids de la formule 260,31
Clé InChI GUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(S1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 260.31

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis