Learn More
Acide tiaprofénique, LoGiCal
Code produit 30462280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462280 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462280 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3322.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Noms d’analytes ou de composants Tiaprofenic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)acide propanoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 260.31
Quantité 10 mg
Poids de la formule 260,0507 g/mol