Learn More
Ester méthylique de l'acide tiaprofénique, Mikromol™
Code produit 30051710
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051710 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051710 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3322.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester méthylique de l'acide tiaprofénique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiaprofenic Acid Methyl Ester
CAS 32990-41-3
Noms d’analytes ou de composants Tiaprofenic Acid Methyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H14 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tiaprofenic Acid Methyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid methyl ester, Methyl tiaprofenate
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3S/c1-10(15(17)18-2)12-8-9-13(19-12)14(16)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(5-benzoylthiophène-2-yl)propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 274.33
Quantité 100 mg
Poids de la formule 274.0664 g/mol