Learn More
Acide tiaprofénique, Mikromol™
Code produit 30049886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049886 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3322.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide tiaprofénique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Noms d’analytes ou de composants Tiaprofenic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 260.31
Quantité 100 mg
Poids de la formule 260,0507 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.