Learn More
Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1)
Code produit 15490617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15490617 10 g Plastic bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66659.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.50€
    144.65€ / 10g
    Économisez 33.85€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86482-18-0 | C23H25N3O11S2 | 583.583 g/mol
Combination provides greater efficacy against beta--lactam resistant strains
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1)
CAS 86482-18-0
Forme physique Powder
Quantité 10 g
Conditionnement Plastic bottle
Formule moléculaire C23H25N3O11S2
Numéro MDL MFCD26967928
Synonyme ticarcillin-clavulanic acid, clavulanic acid mixture with ticarcillin, clavulanic acid-ticarcillin mixt., ticarcillin-clavulanic acid mixt., ticarcillin disodium and clavulanate potassium, timentin in plastic container, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r,3z,5r-, mixt. with 2s,5r,6r-6-2r-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r-2-alpha,3z,5-alpha-, mixt. with 2s-2-alpha,5-alpha,6-beta s*-6-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, clavulanic acid-ticarcillin mixt
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Clé InChI XWMVMWTVLSLJGY-FAJPTIRJSA-N
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CSC=C3)C(=O)O)C(=O)O)C.C1C2N(C1=O)C(C(=CCO)O2)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-carboxy-2-thiophen-3-ylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;(2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 583.583
CID PubChem 6437075
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ticarcillin disodium with clavulanate potassium (15:1)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ticarcillin disodiumsalt, clavulanate potassium