Learn More
Acide tiglique, + de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421618 25 g 25g
11431618 100 g 100g
11441618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13905.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-59-1
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00066864
Clé InChI UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonyme tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
CID PubChem 125468
ChEBI CHEBI:9592
Nom IUPAC Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiglic acid
Point de fusion 62°C to 66°C
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Densité 0.969
Quantité 25 g
Point d’éclair 101°C (213°F)
Numéro UN UN3261
Beilstein 1236500
Merck Index 149433
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté ≥98%