Learn More
Tiglic acid, MedChemExpress
Code produit 16469366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW012999
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Tiglic acid is a monocarboxylic unsaturated organic acid found in croton oil and in several other natural products. Tiglic aci has a role as a plant metabolite.
Tiglic acid is a monocarboxylic unsaturated organic acid found in croton oil and in several other natural products. Tiglic aci has a role as a plant metabolite.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiglic acid
CAS 80-59-1
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (998.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.69 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C(C)/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism