Learn More
Tildipirosin, MedChemExpress
Code produit. 16480366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16480366
Marque: Medchem Express HYA0071
MedChemExpress Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tildipirosin
Forme physique Solid
CAS 328898-40-4
Couleur Off-White
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H71N3O8
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.24 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CN3CCCCC3)[C@@H](CC)OC(C[C@@H](O)[C@@H]2C)=O)=O)C)CCN4CCCCC4
Poids moléculaire (g/mol) 734.02
Poids de la formule 734.02
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.