Learn More
BOLA Tiles
Code produit. p-200109940
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 2 mm
300 x 3 mm
300 x 4 mm
300 x 5 mm
300 x 6 mm
300 x 8 mm
300 x 10 mm
300 x 15 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10350671
Marque: BOLA S180502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tiles virgin PTFE
Standard sizes with different thicknesses.
Spécification
Matériau PTFE
Absorbance Non-absorbent
Dimensions (L x l) 300 x 2 mm
Jetable Single-use