Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 18.75 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 18.75-1200 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Gamme de produits | Novus |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR. |
| Espèces cibles | Mouse |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Afficher plus |