Learn More
Melford Timentin
Code produit. p-200087208
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10g
25g
2g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018853
Marke: Melford T360005.0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Timentin contains two antibiotics: ticarcillin (a penicillin) and clavulanate potassium (a beta-lactamase inhibitor).
Timentin contains two antibiotics: ticarcillin (a penicillin) and clavulanate potassium (a beta-lactamase inhibitor). The combination of ticarcillin and clavulanate enhances the spectrum of antibacterial activity by protecting ticarcillin from degradation by certain bacterial enzymes.
Ticarcillin inhibits bacterial cell wall synthesis, disrupting the integrity of the bacterial cell wall and leading to bacterial cell lysis. Clavulanate potassium works by inhibiting beta-lactamases, enzymes produced by bacteria that can inactivate beta-lactam antibiotics, such as ticarcillin. This combination is effective against a broad spectrum of bacteria, including those producing beta-lactamases.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Timentin
CAS 4697-14-7, 61177-45-5
Quantité 5 g
Formule moléculaire C15H14N2Na2O6S2/C8H8KNO5
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt