Learn More
TOKU-E™ Timentin ReadyMade™ Solution
Code produit. 30044052
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
Code produit. 30044052
Marque: TOKU-E™ T14710x1ML
Timentin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Timentin (Ticarcillin Disodium with Clavulanate Potassium 15:1) in water.
  • CAS Number: 116876-37-0
  • Molecular Formula: C15H14N2Na2O6S2 / C8H8KNO5
  • Molecular Weight: 665.64 g/mol (combined)
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Semi-synthetic
  • Spectrum: Timentin is broad-spectrum and has activity against Gram-negative cocci other than enterococci and methicillin-resistant staphylococci; Enterobacteriaceae, including drug-resistant strains; and anaerobes
  • Mechanism of Action: Timentin interferes with PBP (penicillin binding protein) activity involved in the final phase of peptidoglycan synthesis. PBPs are enzymes which catalyze a pentaglycine crosslink between alanine and lysine residues providing additional strength to the cell wall. Without a pentaglycine crosslink, the integrity of the cell wall is severely compromised and ultimately leads to cell lysis and death. Resistance to β-lactams is commonly due to cells containing plasmid encoded β-lactamases. Clavulanic acid is a 'suicide' or 'mechanism based' β-lactamase inhibitor. Clavulanic acid contains a β-lactam ring that binds strongly to β-lactamase at or near its activation site, thereby permanently inhibiting enzymatic activity. This action protects other beta-lactam antibiotics (penicillins, cephalosporins, etc.) from β-lactamase catalysis, thereby enhancing their antibacterial activity
Spécification
Nom chimique ou matériau Ticarcillin Disodium with Clavulanate Potassium 15:1
Forme physique Liquid
CAS 116876-37-0
Source Semi-synthetic
Conditionnement 2 mL plastic vial
Stérilisée par filtration Yes, 0.22 μm
Stérilité Sterile
Couleur Colorless
Concentration 95 to 105 mg/mL
Quantité 10 x 1 ml
Notes de qualité de la pureté >90% (HPLC)
Plage de pourcentage du dosage >75% Ticarcillin DiNa, >5% Clavulanate
Notes de pourcentage du dosage Timentin, Dried Basis
Formule moléculaire C15H14N2Na2O6S2 / C8H8KNO5
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Conditions d’expédition Ice Pack
Synonyme Ticarcillin Disodium Salt/ Potassium Clavulanate mixture (15:1)
Poids moléculaire (g/mol) 665.64 g/mol
Poids de la formule 665.64 amu
Pourcentage de pureté >90%
Qualité Antibiotique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Timentin 10%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.