Learn More
Brannan™ Minuteur double et horloge
Code produit. 13063023
Click to view available options
Plage de durée:
Compte à rebours à partir de 23 h, 59 min, 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13063023
Marque: Brannan™ 28/206/0
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compte croissant et décroissant. Le minuteur double et horloge Brannan™ comprend un affichage 12 ou 24 heures, un support, un clip et une fixation magnétique. Fourni avec 1 pile AAA.
  • 23 h ,59 min, 59 s comptent vers le bas et vers le haut avec une fonction de mémoire
  • Affichage 12 ou 24 heures
  • Support, clip et fixation magnétique
  • Dimensions : 72 mm x 65 mm x 27 mm
  • Dimensions de l’écran LCD : 42 mm x 20 mm
  • Fourni avec 1 pile AAA (LR03)
Spécification
Type de produit Minuteur
Plage de durée Compte à rebours à partir de 23 h, 59 min, 59 s
Affichage Numérique
Type de batterie AAA
Dimensions de l’écran 24 x 35 mm
Dimensions (L x l x H) 68 x 53 x 14 mm
Longueur (métrique) 68 mm
Largeur (métrique) 14mm
Hauteur (métrique) 53mm
Poids (métrique) 74 g
Comprend Support, clip et fixation magnétique