Learn More
Novus Biologicals™ TIMM23 Overexpression Lysate
Code produit 18197569 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18197569 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18197569 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBL116921
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The TIMM23 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29369 and based on accession number NM_6327. The protein contains a C-terminal DDK tag.
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens translocase of inner mitochondrial membrane 23 homolog (yeast) (TIMM23), nuclear gene encoding mitochondrial protein, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Symbole de gène(s) TIMM23
Protein State Native
Usage exclusivement réservé à la recherche